For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
342483
Sodium phosphate
96%
Synonim(y):
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
Wybierz wielkość
259,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
259,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
1583 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Klucz InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- component in the preparation of solid crystals of calcium hydroxyapatite substituted by strontium
- block buffer to study segmental and subcellular distribution of CFTR in the kidney
Other general uses are as pH control agent, water hardness precipitation, laboratory reagent, phosphatizing reagent.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution