Merck
935670
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate tribasic
greener alternative
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Fosforan trisodowy, Ortofosforan sodu
Wybierz wielkość
935670-100G
166,00 zł
935670-1KG
1180,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
935670-100G
166,00 zł
935670-1KG
1180,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
(powder, crystals, or granules)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1500 (trace metals analysis)
kolor
white to off-white
mp
1583 °C
rozpuszczalność
water: slightly soluble
gęstość
2.54 g/cm3
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Klucz InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Trójzasadowy fosforan sodu jest stosowany do syntezy powtarzalnego fotokatalizatora Ag3PO4/TiO2 w świetle widzialnym w celu poprawy aktywności fotokatalitycznej i stabilności Ag3PO4[1]. Został również zastosowany jako mineralizator w hydrotermalnej syntezie jednorodnych monokrystalicznych nano-ośmiościanów i nanoprętów CeO2. Nie pozostawia żadnych zanieczyszczeń w układzie reakcyjnym i sprawia, że bardzo łatwo jest uzyskać i oddzielić morfologię oktaedryczną i pręcikową[2]. Ponadto badano anodowanie magnezu w roztworze zawierającym trójzasadowy fosforan sodu i glinian KOH w celu utworzenia anodowych warstw MgO i MgAl2O4 [3]. Powłoki utleniania mikrołukowego na stopie magnezu zostały utworzone w elektrolitach fosforanu sodu-KOH z NaAlO2. Dodanie NaAlO2do elektrolitu podstawowego zwiększyło ilość spinelu MgAl2O4w powłoce tlenkowej[4].
Ogólnie rzecz biorąc, trójzasadowy fosforan sodu jest stosowany jako:
  1. składnik w przygotowaniu stałych kryształów hydroksyapatytu wapnia podstawionego strontem
  2. bufor blokowy do badania segmentowej i subkomórkowej dystrybucji CFTR w nerce
  3. środek do kontroli pH, strącanie twardości wody, odczynnik laboratoryjny, odczynnik fosforyzujący.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anodizing of Pure Magnesium in KOH?Aluminate Solutions under Sparking
Khaselev O, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 146, 1757-1757 (1999)
Synthesis and characterization of high efficiency and stable Ag3PO4/TiO2 visible light photocatalyst for the degradation of methylene blue and rhodamine B solutions
Yao W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22, 4050-4055 (2012)
Effects of NaAlO2 on structure and corrosion resistance of microarc oxidation coatings formed on AM60B magnesium alloy in phosphate-KOH electrolyte
Liang J, et al.
Surface and Coatings Technology, 199, 121-126 (2005)
Template-Free Hydrothermal Synthesis of CeO2Nano-octahedrons and Nanorods: Investigation of the Morphology Evolution
Lai Y, et al.
Crystal Growth & Design, 8, 1474?1477-1474?1477 (2008)