Przejdź do
83650
L-Rhamnose monohydrate
≥99.0%, suitable for microbiology,
Naturally occurring deoxy sugar that is found primarily in plants and some bacteria
Synonim(y):
6-Deoxy-L-mannose monohydrate, L(+)Rhamnopyranose, 6-Deoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-793-4
Beilstein/REAXYS Number:
3912643
MDL number:
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +8±0.5°, 2 hr, c = 5% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
90-95 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
General description
Rhamnose is a deoxy sugar and got its name from the plant Buckthorn (Latin: Rhamnus) where it was isolated. The L-Rhamnose is the naturally predominant sugar form. In nature the rhamnose can be found, additionally to Buckthorn in poison Sumac, plants of the genus Uncaria and in microalgae belonging to class Bacillariophyceae (diatoms).In nature rhamnose is often found linked to other sugars. It is a common component of glycosides from many plants and found in the peptidoglycan of the cell wall of acid-fast bacteria in the Mycobacterium genus.
Rhamnose can also be fermented by several microorganisms like E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella and some species of Salmonella. Acid production from rhamnose is a characteristic phenotype of Listeria monocytogenes. Therefore, rhamnose can be used for differentiation and identification of bacteria, it is used in media like Rhamnose broth or Phenol red Rhamnose broth.
Application
L-Rhamnose monohydrate is used in many media formulations such as Rhamnose broth or Phenol red Rhamnose broth to facilitate differentiation of bacteria that can ferment the sugar and those that cannot.
An understanding of the rhamnose-containing polysaccharides present in the cell walls of certain bacteria can enable us to identify biosynthetic pathways that can further be used as potential targets for antibacterial therapy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R3875W37301141651
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Rhamnose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)