Przejdź do
F2252
L-(−)-Fucose
≥98% (GC)
Synonim(y):
6-Deoxy-L-galactose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
120,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-452-7
Beilstein/REAXYS Number:
1723321
MDL number:
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
150-153 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
General description
L-Fucose, a natural monosaccharide found in mammals, is an important component of several N- and O-linked glycans and glycolipids.
Application
L-(−)-Fucose has been used:
  • as the non-haptenic sugar in lectin bead-binding assay to study its effects on the binding of immobilized lectins like peanut agglutinin (PNA) and Dolichos biflorus agglutinin (DBA)
  • as an internal standard to dilute the enzymatic hydrolysates for analytical methods
  • in the synthesis of fucosyl thioglycoside
Biochem/physiol Actions
L-Fucose (6-Deoxy-L-galactose) is used in studies of fucoidan polysaccharides containing glycans. It is studied as a glycan modifying carbohydrate that generates antigenic sites recognized by IgE antibodies. L-Fucose is used as a substrate to identify, differentiate, and characterize enzymes such as fucosidase(s),l-fucose isomerase(s), and L-fucose dehydrogenase(s). It may be used to study organelles, and bacterial microcompartments, involved in the degradation of plant and algal cell wall sugars. L-Fucose may also be used as a reference compound in rare sugar identification and analysis.
L-Fucose is broadly used as a food additive. It possesses anti-inflammatory effects. It can inhibit the cutaneous immune reaction and alveolar macrophage priming. L-fucose can also suppress tumor growth and tumorigenesis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93183F8150F0127
assay
≥98% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97% (GC)
assay
≥99% (HPLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
color
white
color
-
color
white
color
colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Fucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?