Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 531,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 654,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
531,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 74 to 76 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
144-145 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| assay ≥97% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% |
| solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Fucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?