Przejdź do
R3875
L-Rhamnose monohydrate
≥99%
Synonim(y):
6-Deoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
700,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-793-4
Beilstein/REAXYS Number:
3912643
MDL number:
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
oranges
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
90 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
General description
L-Rhamnose is a part of plant cell wall polysaccharides, rhamnogalacturonan I and rhamnogalacturonan. It is also present in bacterial cell walland a major antigenic determinant contributing to its pathogenicity. L-rhamnose is non-absorbable in humans but is fermented by intestinal microbes. Supplementation of L-rhamnose slows down gastric emptying. L-rhamnose monosaccharide conjugated immunogens have applications in cancer immunotherapies. Intake of L-rhamnose elevates serum propionate levels.
Application
L-Rhamnose monohydrate has been used:
  • in biofilm enhancement assay in S.pneumonia[1]
  • as a sugar drink in humans undergoing intestinal barrier permeability test
  • for the standard curve generation in high performance liquid chromatography(HPLC)
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
83650W37301141651
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
oranges
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Rhamnose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?