Merck
41651
Supelco
L-Rhamnose monohydrate
analytical standard
Synonim(y):
6-Deoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
Wybierz wielkość
100 MG
297,00 zł
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
297,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Beilstein:
3912643
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
9.0-11.0% waer
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Klucz InChI
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)