W373011
L-Rhamnose
natural sourced, 99%, FG
Synonim(y):
L-Rhamnose, 6-Deoxy-L-mannose, 6-Deoxyhexopyranose, 6-Deoxymannose
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 178/2002
Próba
99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
90-95 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
O=C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C.[H]O[H]
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7;/h2-6,8-11H,1H3;1H2/t3-,4-,5-,6-;/m0./s1
Klucz InChI
CBDCDOTZPYZPRO-DEZHIRTDSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3