Przejdź do
73117
1-Hexanol
analytical standard
Synonim(y):
Hexyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-852-3
Beilstein/REAXYS Number:
969167
MDL number:
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 25.6 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
559 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.418
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hexanol is an organic alcohol, which has application in the synthesis of antiseptics, fragrances, perfumes, etc. It is also used as a component of plasticizers.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
1-Hexanol may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in wine, plant samples, flowers, fruits and oil samples by various chromatography techniques.[1][2][3]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
On-line gas chromatography combustion/pyrolysis isotope ratio mass spectrometry (HRGC-C/P-IRMS) of major volatiles from pear fruit (Pyrus communis) and pear products
Kahle K, et al.
Food Chemistry, 91(3), 449-455 (2005)
Patty?s toxicology, 6 volume set
Patty's Toxicology (2012)
J Ruther
Journal of chromatography. A, 890(2), 313-319 (2000-09-29)
A series of ubiquitously occurring saturated and monounsaturated six-carbon aldehydes, alcohols and esters thereof is summarised as 'green leaf volatiles' (GLVs). The present study gives a comprehensive data collection of retention indices of 35 GLVs on commonly used non-polar DB-5
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
73117-5ML-F04061832865652
73117-1ML-F04061832865645