Wybierz wielkość
540,00 zł
1230,00 zł
540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 25.6 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
559 °F
refractive index
n20/D 1.418
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?