Przejdź do
471402
1-Hexanol
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
Hexyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
765,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-852-3
Beilstein/REAXYS Number:
969167
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
156-157 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 25.6 °C)
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 25.6 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
559 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them the ideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal™ septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal™ closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal™ packaging is proven to maintain anhydrous conditions even after repeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtually every laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide, oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73117W256706H13303
1-Hexanol analytical standard
Supelco
73117
1-Hexanol
description
anhydrous, ≥99%
description
analytical standard
description
FCC, FG
description
reagent grade, 98%
assay
≥99%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
98%
grade
anhydrous
grade
analytical standard
grade
Fragrance grade, Halal, FG, Kosher
grade
reagent grade
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
refractive index
n20/D 1.418
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?