Przejdź do
18109
Hexanal
analytical standard
Synonim(y):
Aldehyde C6, Caproaldehyde, Hexyl aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-624-5
Beilstein/REAXYS Number:
506198
MDL number:
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.4035 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexanal is an oxidation product of linoleic acid and is a dominant volatile aldehyde. It could work as an indicator of lipid oxidation for cooked meat and meat flavor deterioration.
Application
It was used as standard for measuring lipid peroxidation in rat liver samples using headspace GC analysis.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
115606W255726W255718
Hexanal analytical standard
Supelco
18109
Hexanal
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Halal, Kosher
assay
≥95.0% (GC)
assay
98%
assay
≥95%
assay
≥97%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexanal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)