Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł 1057,50 zł |
Informacje o tej pozycji
192,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %, 100 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?