Merck
71945
Sigma-Aldrich
Sodium salicylate
≥99.5% (HPLC), puriss. p.a.
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
250 G
376,00 zł
1 KG
1190,00 zł
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
376,00 zł
1 KG
1190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.10
Beilstein:
3732792
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.5% (HPLC)
Formularz:
crystals
rozpuszczalność:
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
puriss. p.a.
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (HPLC)
Formularz
crystals
strata
≤0.5% loss on drying, 110 °C
kolor
white
przydatny zakres pH
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤600 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤25 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤25 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium salicylate belongs to the class of nonacetylated salicylates.[1][2]
Zastosowanie
Sodium salicylate may be used as a reference standard for the quantification of the analyte in serum samples using an amperometric biosensor.[3]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of salicylate in blood serum using an amperometric biosensor based on salicylate hydroxylase immobilized in a polypyrrole?glutaraldehyde matrix
Junior RL, et al.
Talanta, 51(3), 547-557 (2000)
Mosby's Pocket Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions - E-Book, 7 (2013)
Handbook of Drug Interactions: A Clinical and Forensic Guide (2003)
Kui Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(20), 6402-6412 (2009-10-16)
Viologens are showing an increasing number of scientific and technical applications in addition to their use as herbicides. However, their high toxicity poses considerable risks to human health, society, and the environment. In this context, we propose a new therapeutic
Rainer Amann et al.
European journal of pharmacology, 447(1), 1-9 (2002-07-11)
Aspirin (acetylsalicylic acid) is one of the most widely used drugs worldwide. It acetylates cyclooxygenases thereby irreversibly blocking the conversion of arachidonic acid to prostanoids. Biotransformation of aspirin yields salicylate, a compound that possesses similar anti-inflammatory potency as aspirin but