Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 317,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
Quality Segment
assay
98.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
~0.5% free chloride
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C1=NC(=O)N(Cl)C(=O)N1Cl
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98.0% (AT) | description 96% | description ACS reagent, for the determination and separation of heavy metals, ≥97% | description ≥98% |
| assay 98.0% (AT) | assay 96% | assay ≥97% | assay ≥98% |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| impurities ~0.5% free chloride | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?