Przejdź do
71162
Naringin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-neohesperidoside, Naringenine-7-rhamnosidoglucoside, Naringoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
588,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.53
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-566-4
Beilstein/REAXYS Number:
102012
MDL number:
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −80±10°, c = 1% in ethanol
mp
83  °C ((181 °F ))
solubility
ethanol: o.1 g/10 mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)CC(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16?,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI key
DFPMSGMNTNDNHN-JJLSSNRUSA-N
Application
Naringin has been used:
  • as a bitter tastant to compare the behavioral response of the Drosophila larva and adult(2)
  • to study its anti-inflammatory property and to determine its effect on nucleus pulposus (NP) cells(3)
  • to determine its effect on bone metabolism like osteogenic differentiation, inhibition of osteoclast formation(4)
Biochem/physiol Actions
Naringin, a flavanoid in grapefruit and other citrus fruits, potently inhibits intestinal organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2). Grapefruit juice thereby reduces bioavailability of many pharmacological agents taken at the same time.
Naringin can interact with signaling molecules and modulates signaling pathways. It possesses anti-inflammatory and anti-cancer activities. It also exhibits pharmacological effects on oxidative stress, bone regeneration, genetic damage, metabolic syndrome and central nervous system (CNS) diseases.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N137672129PHL89739
Naringin phyproof® Reference Substance
PHL89739
Naringin
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC), from citrus fruit
description
~95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: o.1 g/10 mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, slightly hazy to slightly hazy, light yellow to yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
mp
83  °C ((181 °F ))
mp
-
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D −80±10°, c = 1% in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naringin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the stereochemistry of this compound? Is it R or S ?
    1 answer
    1. This product is the S form of Naringin. The material is a disaccharide derivative that is (S)-naringenin substituted by a 2-O-(alpha-L-rhamnopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl moiety at position 7 via a glycosidic linkage. The compound has a total of eleven chiral centers.
      Helpful?
  4. Is this product available?
    1 answer
    1. The availability of this product may differ from region to region or country to country. The information you are requesting can be supplied by our Technical Service team who can assist you with further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.