Przejdź do
N1376
Naringin
≥90% (HPLC), from citrus fruit
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-neohesperidoside, Naringenine-7-rhamnosidoglucoside, Naringoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
162,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.53
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-566-4
Beilstein/REAXYS Number:
102012
MDL number:
162,75 zł
Cena katalogowa217,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
citrus fruit
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, slightly hazy to slightly hazy, light yellow to yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)CC(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16?,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI key
DFPMSGMNTNDNHN-JJLSSNRUSA-N
General description
Naringin is a flavanone glycoside. [1]
Application
Naringin has been used in a study to assess aldosterone production by a human adrenocortical cell line. [2] Long-term naringin consumption reverses a glucose uptake defect and can be used to improve cognitive deficits of Alzheimer′s disease. [3]
Biochem/physiol Actions
Naringin, a flavanoid in grapefruit and other citrus fruits, potently inhibits intestinal organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2). Grapefruit juice thereby reduces bioavailability of many pharmacological agents taken at the same time.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7116291842PHL89739
Naringin analytical standard
Supelco
91842
Naringin
Naringin phyproof® Reference Substance
PHL89739
Naringin
biological source
citrus fruit
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, slightly hazy to slightly hazy, light yellow to yellow
solubility
ethanol: o.1 g/10 mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naringin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)