Przejdź do
L5125
N-Lauroylsarcosine sodium salt
≥94%
Synonim(y):
N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1327,50 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.38
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-281-5
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
MDL number:
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥94%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
aggregation number
2
technique(s)
oligo synthesis: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
density
1,14 g/cm3 at 20 °C (1,14 g/cm3 at 20 °C)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Application
N-Lauroylsarcosine sodium salt has been used as one of the components of the lysing solution in the cornet assay.[1] It has been used for lysing protoplasts in the process of chromosomal DNA isolation form Streptococcus mutans.[2]
Biochem/physiol Actions
N-Lauroylsarcosine is an anionic surfactant which also has protein denaturant potency.[3] In addition, it has been shown as a microbicide for sexually transmitted diseases.[4]
Other Notes
Anionic surfactant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61745L5777428010
assay
≥94%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
technique(s)
oligo synthesis: suitable
technique(s)
protein expression: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
-
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
Merck USA index - 14, 4368
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Lauroylsarcosine sodium salt
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?