Przejdź do
70174
M-Gredient® Meat Peptone B2
Peptically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from bovine meat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-426-3
NACRES:
NA.85
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine skeletal muscle
Quality Segment
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥10%
ign. residue
≤12%
loss
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Streptococcus spp.
Application
This peptone is a hydrolysate obtained by partial digestion with pepsin. It is used in general purpose culture media for routine cultivation of a variety of microorganisms. The peptone is also specified by the USP for sterility testing, is recommended for the growth of Streptococci, and for detecting hydrogen sulphide-forming microorganisms.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Die Haltbarkeit dieses Produktes ist nicht angegeben, wo finden wir Angaben zu diesem wichtigen Qualitätsaspekt? Vielen Dank für ihre Hilfe.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.