69150
Methyl Red Voges Proskauer Saline Broth
suitable for microbiology
Synonim(y):
MR-VP saline Broth
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
dipotassium hydrogen phosphate, 5 g/L
D(+)-glucose, 5 g/L
peptone, 7 g/L
sodium chloride, 30 g/L
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective for Citrobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)