Kluczowe dokumenty
C-162
Carfentanil Oxalate solution
(sold as 100 ug/mL in methanol as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
601,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
601,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
(sold as 100 ug/mL in methanol as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC)C(CC1)(N(C2=CC=CC=C2)C(CC)=O)CCN1CCC3=CC=CC=C3.OC(C(O)=O)=O
Klucz InChI
ZGLFJDCTJJGSIM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Quantification of pharmaceutical drugs, fentanyl, and its analogs from slurries prepared using powdered drug samples by paper spray-mass spectrometry (PS-MS)
- Evaluation of portable nano-liquid chromatography-electron ionization-mass spectrometry (nLC-EI-MS technique for the on-site identification of fentanyl and its derivatives
- Ultra-high-performance liquid chromatographic-tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) analysis of 28 fentanyl analogs after their liquid-liquid extraction from whole blood samples
- Development of an optimized method for collection and extraction of 17 fentanyl and 10 of the most common fentanyl adulterants using a solid, non-porous surface followed by their measurement by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Cechy i korzyści
- Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
- Offered in an ampoule, protected in a “safety can”, to ensure safe transport and handling in the lab
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)