Przejdź do
29333
Barritt′s Reagent A
suitable for microbiology
Synonim(y):
VP1 Reagent, Voges-Proskauer Test with Barritt’s Reagent A, Naphthol, ethanolic solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 22964:2017
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
absolute ethanol, 100 mL , α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
microbiology, cannabis testing
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., bacteria
Application
This reagent is used in Voges-Proskauer test for detection of acetoin production by bacterial cultures along with Barritt Reagent B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39442N716018502
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
for alcohol determination
description
suitable for microbiology
agency
according to ISO 22964:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 11290-1:2017
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 22964:2017
agency
-
agency
according to ISO 9308-1:2014
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
suitability
Enterobacter spp., bacteria, Klebsiella spp.
suitability
Lactobacillus spp., Enterobacter spp., aciduric bacteria, Klebsiella spp.
suitability
-
suitability
Neisseria spp., Aeromonas spp., bacteria, Pseudomonas spp., Plesiomonas spp.
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
-
product line
BioChemika
composition
absolute ethanol, 100 mL , α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
composition
distilled water, 100 mL , potassium hydroxide, 40 g
composition
-
composition
N,N-dimethyl-p-phenylenediamine hydrochloride, 0.15 g , water, 10 mL
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review