Merck
151823
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
Chloroform-d
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99.8 atom % D
Synonim(y):
Deuterochloroform
Wybierz wielkość
10 X 0.6 ML
191,00 zł
10 X 0.75 ML
198,00 zł
50 G
202,00 zł
10 X 1 ML
229,00 zł
100 G
342,00 zł
250 G
742,00 zł
1 KG
2460,00 zł
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 X 0.6 ML
191,00 zł
10 X 0.75 ML
198,00 zł
50 G
202,00 zł
10 X 1 ML
229,00 zł
100 G
342,00 zł
250 G
742,00 zł
1 KG
2460,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CDCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.38
Beilstein:
1697633
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
czystość izotopowa
99.8 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Opis ogólny
Chloroform-d (Deuterochloroform, CDCl3), deuterated chloroform, is a standard purity solvent for NMR (Nuclear Magnetic Resonance) analyses. It is widely employed in high resolution NMR studies due to its high chemical and isotopic purity. Quantitaive infrared spectral investigations of carbon-deuterium stretching bands of chloroform-d in various organic solvents have been reported.[1][2] Raman difference spectroscopic studies of mixtures of chloroform-d and liquid chloroform have been conducted to evaluate frequency shifts in the ν1 and ν2 bands of CHCl3 and CDCl3.[3]
Zastosowanie
Chloroform-d has been employed as solvent in a 1H NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance) spectroscopic study.[4] It has been employed as solvent during the 31PNMR (Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance) spectral investigation of triphenyl phosphate and tris(2-chloroethyl) phosphate.[5] It has also been used as the deuterated solvent in the 1H NMR spectral studies of 2-(4-bromobenzyl)-3-hydroxypropanoic acid and 3-hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)propanoic acid.[6] It has also been used as the deuterated solvent for the 1HNMR spectral studies of 3,3′-dihydroxy-4,4′-diamino-biphenyl (HAB) and 2,2′-bis-(3,4-dicarboxy-phenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA) polyimide.[7]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
polecane
zalecane rękawice chroniące przed rozpryskami
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gas sorption and characterization of thermally rearranged polyimides based on 3, 3'-dihydroxy-4, 4'-diamino-biphenyl (HAB) and 2, 2'-bis-(3, 4-dicarboxyphenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA)
Smith.PZ, et al.
Journal of Membrane Science, 415, 558-567 (2012)
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum's acids using SmI2-H2O
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970-977 (2012)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 3115-3123 (2015)
Hyunwoo Joo et al.
Science advances, 7(1) (2021-02-02)
Personalized biomedical devices have enormous potential to solve clinical challenges in urgent medical situations. Despite this potential, a device for in situ treatment of fatal seizures using pharmaceutical methods has not been developed yet. Here, we present a novel treatment
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Mówi się, że substancje są ze sobą mieszalne, jeśli rozpuszczają się, tworząc jednolity roztwór. Dodaj do zakładek lub pobierz naszą tabelę mieszalności dla popularnych rozpuszczalników laboratoryjnych.
Powiązane treści
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.
Questions
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. CSIR-NCL, Pune
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Favourite solvent for NMRs
    I have been using CDCl3, DMSO-d6 and MeOH-D4 over last five years from Sigma because of the quality of the deuterated solvents which is reflected from NMR spectra. Highly recommended!
    Helpful?
  2. Michigan
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Clean Solvent
    Used by students in teaching labs for NMR analysis.
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review