Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
788 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.375
bp
58 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
| refractive index n20/D 1.375 | refractive index n20/D 1.369 | refractive index n20/D 1.375 (lit.) | refractive index n20/D 1.412 (lit.) |
| autoignition temp. 788 °F | autoignition temp. 797 °F | autoignition temp. 788 °F | autoignition temp. 754 °F |
| mp −129 °C (lit.) | mp −100 °C (lit.) | mp −129 °C (lit.) | mp −75 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dimethylbutane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?