Przejdź do
60403
Potassium ionophore I
Selectophore, function tested
Synonim(y):
Valinomycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H90N6O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1111.32
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-896-6
Beilstein/REAXYS Number:
78657
MDL number:
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder or crystals
quality
function tested
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
flow cytometry: suitable
color
white to beige
suitability
suitable for flow cytometry
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Important research tool for membrane studies[1]; As ionophor in membrane electrodes for the determination of K+-activities[2][3]
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
603979937399311
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
form
powder or crystals
form
-
form
liquid
form
liquid
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
suitability
suitable for flow cytometry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
60403-100MG04061832675848