Przejdź do
94675
Valinomycin
≥99.0% (TLC), K+ ionophore, powder
Synonim(y):
Cyclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = α-Hydroxyisovaleric acid, Lac = Lactic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H90N6O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1111.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
217-896-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78657
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Valinomycin, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
mp
187-190 °C
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
General description
Chemical structure: peptide
Valinomycin is a neutral cyclic dodecadepsi-peptide antibiotic, that has a 36-member ring.Valinomycin consists of twelve stereogenic centers that are made of three repeating sequences of a tetramer of D-α-hydroxyisovalericacid-D-valine-L-lactate-L-valine. It shows antibacterial, antitumor, antifungal, antiviral, and insecticidal properties. Valinomycin exerts its antiviral activity against human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), and middle-east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).[1]
Application
Valinomycin has been used as an internal standard in the cytotoxicity assay for the detection of cereulide produced by emetic Bacillus cereus. It has also been used in the measurement of the electrogenicity of bile salt/H+ antiport in Escherichia coli.
Biochem/physiol Actions
K+-selective ionophore which uncouples oxidative phosphorylation.
K+-selective ionophoric cyclodepsipeptide; potassium ionophore which uncouples oxidative phosphorylation, induces apoptosis in murine thymocytes, inhibits NGF-induced neuronal differentiation and antagonizes ET-induced vasoconstriction.
Valinomycin affects the ion transport behavior of mitochondrial systems.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V062760403V3639
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
liquid, ready-to-use solution
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
cell membrane | interferes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valinomycin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)