Kluczowe dokumenty
28638-U
Hamilton® 1002LTN syringe
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
blunt tip stainless steel (point style 3)
rozmiar igły
22 ga (blunt tip)
opis
gastight
Właściwości
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 203083
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
2.5 mL
kompatybilność
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)