Kluczowe dokumenty
20890-U
Hamilton® HPLC syringes
1750RNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonim(y):
Analityczne strzykawki iniekcyjne HPLC
Wybierz wielkość
1 EA
586,00 zł
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
586,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
rozmiar igły
22 ga (blunt tip)
Właściwości
blunt tip
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81265
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
0.5 mL
kompatybilność
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)