26228
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
701SN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Synonim(y):
Hamilton® Syringe 701SN,10UL, 23S GA, 1.71IN
Wybierz wielkość
381,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
381,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23s ga (cone tip)
Właściwości
needle type N (cemented needle)
point style 1
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80395
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 701SN (use with Merlin Microseal)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)