Przejdź do
24573
Hamilton® Microliter syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type N (cemented needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80393
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
General description
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
213172131521316
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80393
manufacturer/tradename
Hamilton 80390
manufacturer/tradename
Hamilton 87990
manufacturer/tradename
Hamilton 80389
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
compatibility
-
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (fixed needle)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2457304061832873633