Przejdź do
24574
Hamilton® Microliter syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type N (cemented needle)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80391
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
General description
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
213122131324571
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
needle size
23s-26s ga (cone tip)
needle size
26s ga (cone tip)
needle size
23s ga (cone tip)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle)
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosamplers
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
5 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E., Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2457404061832873640