Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
eCl@ss:
32070500
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
cone tip stainless steel (point style 1)
needle size
26s ga (cone tip)
feature
Microliter™
Syringe, Fixed Needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 203205
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
Other Notes
This syringe has be redesigned to fit the new CTC GC PAL insturmentation.
For use with A200S instrumentation, please order Hamilton p/n 29612-U (10 μL), 29613-U (25 μL), or 29614-U (100 μL) syringe. These are 22s gauge syringes, 51mm needles, with a blunt tip.
For use with A200S instrumentation, please order Hamilton p/n 29612-U (10 μL), 29613-U (25 μL), or 29614-U (100 μL) syringe. These are 22s gauge syringes, 51mm needles, with a blunt tip.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® 701N syringe
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?