Kluczowe dokumenty
26200-U
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonim(y):
Hamilton® Syringe 75N, 5UL,PT#2, 26S GA
Wybierz wielkość
1 EA
239,00 zł
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
239,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26s ga (bevel tip)
Właściwości
needle type N (cemented needle)
point style 2
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 87900
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
5 μL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)