Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
material
bevel tip stainless steel needle
needle size
26 ga
description
10F
feature
point style #2
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
SGE 002033
needle L
50 mm
volume
10 μL
application(s)
general analytical
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm | description 10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm | description 5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm | description volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm |
| material bevel tip stainless steel needle | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename SGE 002033 | manufacturer/tradename SGE 002450 | manufacturer/tradename SGE 001400 | manufacturer/tradename SGE 001050 |
| volume 10 μL | volume 10 μL | volume 5 μL | volume 5 μL |
| feature point style #2 | feature removable needle | feature needle type LTN (fixed) | feature removable needle |
| description 10F | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Plunger-Protected Syringe, Fixed Needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?