Merck
109762
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
98%
Synonim(y):
Ehrlich’s reagent
Wybierz wielkość
100 G
225,00 zł
500 G
775,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
225,00 zł
500 G
775,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Beilstein:
606802
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
72-75 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
grupa funkcyjna
aldehyde
amine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Dimethylamino)benzaldehydeis an organic carbonyl compound containing amino and aldehyde groups. The compound is used in Ehrlich and Kovac′s reagents to test indole.4-(Dimethylamino)benzaldehyde is used to prepare aldehydes from Grignard reagents. In addition, it is used as a color test reagent for pyrroles, primary amines, and hydrazines.[1]
Zastosowanie
Tworzy barwne produkty kondensacji (zasady Schiffa) z pirolem i pierwszorzędowymi aminami.
4-(Dimethylamino)benzaldehyde was used in the chitinase assay[2].
4-(Dimethylamino)benzaldehyde is used:
  • In the synthesis of azo-azomethine dyes by condensation reaction.[3]
  • As a reagent in the synthesis of molecular adduct 4DMAB4NP (4-(dimethylamino)benzaldehyde 4-nitrophenol) by reacting with 4-nitrophenol.[4]
  • In the preparation of Schiff base.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, structural, spectral, third order nonlinear optical and quantum chemical investigations on hydrogen bonded novel organic molecular adduct 4-(dimethylamino) benzaldehyde 4-nitrophenol for opto-electronic applications
Karthick S, et al.
Journal of Molecular Structure, 1178, 352-365 (2019)
Facile synthesis of Co3O4 and ZnO nanoparticles by thermal decomposition of novel Co (II) and Zn (II) Schiff base complexes for studying their biological properties and photocatalytic degradation of crystal violet dye
Katouah HA
Journal of Molecular Structure, 1241, 130676-130676 (2021)
Synthesis, spectroscopic and TD-DFT quantum mechanical study of azo-azomethine dyes. A laser induced trans-cis-trans photoisomerization cycle
Georgiev A, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 192, 263-274 (2018)
4-(Dimethylamino) benzaldehyde
Brickner SJ
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
M Legrand et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(19), 6750-6754 (1987-10-01)
Four endochitinases (poly[1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminide)] glycanohydrolase, EC 3.2.1.14) have been purified from leaves of Nicotiana tabacum cv. Samsun NN reacting hypersensitively to tobacco mosaic virus. Two of them are acidic proteins of molecular weights 27,500 and 28,500 and have been identified as
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?