Przejdź do
09709
Ammonium phosphate monobasic
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonim(y):
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4H2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-764-5
MDL number:
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.059, λ: 280 nm Amax: ≤0.050
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium phosphate monobasic can be used to study optimization reagents, protein structural analysis, proteomics, x-ray crystallography and biological buffers. Ammonium phosphate monobasic has been used to develop a simple high-performance liquid chromatographic method for determining N1-alkylnicotinamides, including C1C5 alkyl derivatives, in urine. Ammonium phosphate monobasic has also been used to develop a high-performance liquid chromatographic assay coupled with UV detection (254 nm) for the determination of midazolam and two of its hydroxylated metabolites in human plasma.
Other Notes
Component of culture media e.g. DEV SIMMONS Citrate agar. Acetate agar acc. to Trabulsi and Ewing
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A164521600388431
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.059, λ: 280 nm Amax: ≤0.050
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca: 0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: 0.005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
≤0.005% NH4OH pptd., ≤0.005% insolubles
impurities
12.18%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)