Przejdź do
23131
Ethyl chloroformate
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Chloroformic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
219,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
500,00 zł
375,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
948,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-778-5
Beilstein/REAXYS Number:
385653
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.74 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3.42 psi ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
842 °F
refractive index
n20/D 1.395 (lit.), n20/D 1.396
bp
93 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
density
1.139 g/mL at 20 °C, 1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • GC-MS Analysis of Resveratrol Isomers in Red Wine: Application of ethyl chloroformate for derivatization of resveratrol isomers, enhancing GC-MS analysis effectiveness, crucial for quality control in food chemistry and drug discovery focusing on dietary supplements (Di Fabio et al., 2020).
  • Determination of Free Aromatic Carboxylic Acids and Phenols in Juices: Uses ethyl chloroformate for rapid GC-MS analysis, important for food safety and pharmacology by verifying phenolic bioactive compounds in consumer products (Incocciati et al., 2021).
  • Synthesis of Diaryl Ketones: Discusses a nickel-catalyzed method of synthesizing diaryl ketones using ethyl chloroformate, valuable for material science chemists developing new materials and pharmaceutical compounds (Shi & Hu, 2019).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M35304669695185892
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥97.0%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.139 g/mL at 20 °C, 1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.), n20/D 1.396
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.463
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
−81 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−81 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl chloroformate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Man-Jeong Paik et al.
Journal of chromatography. A, 1214(1-2), 151-156 (2008-11-11)
N-ethoxycarbonylation was combined with (S)-1-phenylethylamidation for enantioseparation of amino acids by gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) on achiral capillary columns. The method provided complete enantioseparations of 12 amino acids as diastereomeric N-ethoxycarbonyl/(S)-1-phenylethylamides with exceptional resolutions for proline
Xiumei Tao et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(8), 2881-2889 (2008-07-16)
An optimized method based on GC-MS with ethyl chloroformate derivatization has been developed for the comprehensive analysis of endogenous metabolites in serum. Twenty-two reference standards and serum samples were used to validate the proposed method. The correlation coefficient was higher
Guo-Xiang Xie et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 920-925 (2006-10-13)
Dencichine (beta-N-oxalyl-l-alpha,beta-diaminopropionic acid) is a haemostatic agent present in well-known traditional Chinese medicinal herbs such as Panax notoginseng, as well as other Panax species. It is also a reported neurotoxic agent found in Lathyrus sativus (grass pea seed) and cycad
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
23131-1L04061836683269
23131-500ML04061836691530
23131-2.5L04061836697495
23131-100ML04061836691523