Przejdź do
114189
Acetyl chloride
reagent grade, 98%, liquid
Synonim(y):
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.50
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050501
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-865-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605303
Assay:
98%
Form:
liquid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetyl chloride, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
11.69 psi ( 20 °C), 32.33 psi ( 55 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetyl chloride is used as an acylating reagent for electrophilic acetylation of alkynes, alkenes, arenes, saturated alkanes, enolates, and organometallics.
Acetyl chloride is a colorless acyl halide. On reaction with ammonia and alcohols, it affords acetamide and esters of acetic acid, respectively. Structural parameters and rotational constants of its isotopic forms have been evaluated from the microwave spectral investigations.
Application
Acetyl chloride has been used in the Lepage and Roy fatty acids analysis, and robotic fatty acid analysis.[1] It may be used for the qualitative in situ synthesis of hydrogen chloride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320129009908.22252
assay
98%
assay
98%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
52 °C (lit.)
bp
52 °C (lit.)
bp
52 °C (lit.)
bp
52 °C/1013 hPa
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
mp
−112 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
mp
-112 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyl chloride
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?