Merck
M35304
Sigma-Aldrich
Methyl chloroformate
99%
Synonim(y):
MCF, Chloroformic acid methyl ester
Wybierz wielkość
5 G
206,00 zł
100 G
304,00 zł
500 G
437,00 zł
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
206,00 zł
100 G
304,00 zł
500 G
437,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.50
Beilstein:
605437
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.26 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4.8 psi ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
905 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
70-72 °C (lit.)
gęstość
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3
Klucz InChI
XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Methyl chloroformate (MCF) is generally used for the derivatization of functional groups such as carboxylic acids, amines, and phenols.[1]
MCF can also be used:
  • To activate 3-acylpyridines for nucleophilic addition with alkynyltin reagents to form 2,3-disubstituted 1,2-dihydropyridines.[2]
  • Chloroesterification of terminal alkynes to form β-chloro-α,β-unsaturated esters.[3]
  • As an electrophilic reagent to mediate the reaction of pyridine with lithium dialkyl- or diarylcuprates to form 4-substituted 1,4-dihydropyridine derivatives.[4]
  • To convert nitronates into methoxycarbonyl nitronates.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M G Zampolli et al.
Journal of chromatography. A, 1150(1-2), 162-172 (2007-01-16)
This work describes a GC-MS method for enantioselective separation of amino acids. The method is based on a derivatization reaction which employs a mixture of alkyl chloroformate-alcohol-pyridine, as reagents to obtain the N(O,S)-alkyl alkoxy carbonyl esters of amino acids. Various
Kathleen F Smart et al.
Nature protocols, 5(10), 1709-1729 (2010-10-05)
This protocol describes an analytical platform for the analysis of intra- and extracellular metabolites of microbial cells (yeast, filamentous fungi and bacteria) using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The protocol is subdivided into sampling, sample preparation, chemical derivatization of metabolites, GC-MS
Francesca Casu et al.
Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society, 14(8), 103-103 (2019-03-05)
Saccharomyces cerevisiae has been widely used for fermenting food and beverages for over thousands years. Its metabolism together with the substrate composition play an important role in determining the characteristics of the final fermented products. We previously showed that the
Ting-Li Han et al.
PloS one, 8(8), e71364-e71364 (2013-08-21)
Phenylethyl alcohol was one of the first quorum sensing molecules (QSMs) identified in C. albicans. This extracellular signalling molecule inhibits the hyphal formation of C. albicans at high cell density. Little is known, however, about the underlying mechanisms by which
Reaction of Cuprate Reagents with Pyridine in the Presence of Chloroformate. A Novel Synthesis of 1, 4-Dihydropyridine Derivatives.
Piers E and Soucy M
Canadian Journal of Chemistry, 52(20), 3563-3564 (1974)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?