Wybierz wielkość
292,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
292,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble 5%, clear, colorless to yellow
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Klucz InChI
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?