Przejdź do
335908
Isopropyl chloroformate solution
1.0 M in toluene
Synonim(y):
1-Methylethyl chloroformate, 2-Propyl chloroformate, Chloroformic acid isopropyl ester, Isopropoxycarbonyl chloride, Isopropyl carbonochloridate, Isopropyl chlorcarbonate, Isopropyl chlorocarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
832,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506416
Form:
liquid
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.0 M in toluene
density
0.892 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(2)7-4(5)6/h3H,1-2H3
InChI key
IVRIRQXJSNCSPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Specific rates of solvolysis of isopropyl chloroformate in various solvents at 25°C has been reported.
Application
Isopropyl chloroform was used in the preparation of isopropyl cyclohexane via alkylation of cyclohexene. It was also used in the preparation of 10-isopropyloctadecanoic acid via reaction with oleic acid in the presence of ethylaluminum sesquichloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)