For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
190306
Diisobutylaluminum hydride solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
DIBAL, DIBAL-H
Wybierz wielkość
308,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
308,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in hexanes
gęstość
0.701 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
Klucz InChI
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?