Przejdź do
22012
SWAGELOK® Front Ferrule
SWAGELOK® 203-1, brass, 1/8 in. SWAGELOK
Synonim(y):
Swagelok® 203-1,BRASS FRT FERR 1/8" PK20
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
brass
packaging
pkg of 20 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 203-1
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. Brass ferrules are used with copper tubing whereas stainless-steel ferrules are used with stainless-steel tubing.
Application
Brass front ferrule maybe used for sealing the tube ends to increase the lifetime and performance of the permeation tubes as standard gas sources.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
220382202722039
fitting
1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. SWAGELOK
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
material
brass
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 203-1
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 203-1
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 403-1
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 204-1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Front Ferrule
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)