Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 121,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł |
Informacje o tej pozycji
121,00 zł
vapor density
1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.22 psi ( 20 °C), 1.67 psi ( 55 °C)
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, phenoxy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description for synthesis | description purum, ≥98.0% (GC) |
| assay 97% | assay 99% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| bp 74-75 °C/13 mmHg (lit.) | bp 74-75 °C/13 mmHg (lit.) | bp 188-189 °C/1013 hPa | bp 93 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
| density 1.248 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.248 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.24 g/cm3 at 20 °C | density 1.139 g/mL at 20 °C, 1.135 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl chloroformate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?