Przejdź do
16016
Phenol
≥99.5% (GC) (calc. on H2O free substance), crystalline (detached), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Synonim(y):
Hydroxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
137,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
806,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
Assay:
≥99.5% (GC), 99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
Form:
crystalline (detached)
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
agency
complies with USP (identity)
Quality Segment
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC), 99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
form
crystalline (detached)
autoignition temp.
1319 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
8.6 %
impurities
acidic reac. Impurities, in accordance, organic volatile impurities, in accordance (GC), residual solvents, complies, ≤0.05% non-volatile matter, ≤0.3% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
solidification point ≥40 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
water monitoring
suitability
in accordance for appearance of solution, Citrobacter spp., Escherichia coli, coliforms
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed.
Application
Phenol may be employed for the isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.[1] It may be used in the Berthelot color reaction for the quantitative estimation of ammonia.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33517242322185450
assay
≥99.5% (GC), 99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
assay
99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
182 °C (lit.)
bp
180-181 °C, 182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
form
crystalline (detached)
form
solid
form
-
form
crystalline (flakes), crystalline (solid), crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
633631-25G04061832721644
16016-500G-F04061834184324
16016-500G-R04061838745194
16016-1KG-R04061838745187
16016-25KG-R04061834411284
16016-6X500G-R04061834411307
16016-100G-R04061838745170
16016-6X1KG-R04061834411291