Kluczowe dokumenty
1.00206
Supelco
Phenol
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Hydroxybenzene, Carbolic acid, Hydroxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
969616
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
203-632-7
NACRES:
NA.21
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
99.0-100.5% (bromatometric)
metody:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
182 °C (lit.)
ciśnienie pary:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.0-100.5% (bromatometric)
Formularz
crystalline solid
temp. samozapłonu
1319 °F
siła działania
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
8.6 %
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 81 °C
rozpuszczalność
84 g/L
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
620 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązanie
Replaces: PX0510; PX0510-2; PX0510-1
Komentarz do analizy
Assay (bromatometric): 99.0 - 100.5 %
Identity (coloring 1): passes test
Identity (coloring 2): passes test
Identity (precipitate): passes test
Appearance: colourless or faintly pink or faintly yellowish crystals or crystalline masses, deliquescent
Appearance of solution (67 g/l, water): clear and not more intensely coloured than referencesolution B6
Appearance of solution (50 g/l; water): no turbidity or insoluble matter
Acidic substances: passes test
Solidification temperature (Ph Eur): ≥ 39.5 °C
Solidification temperature (ACS): ≥ 40.5 °C
Residue on evaporation (Ph Eur): ≤ 0.05 %
Residue on evaporation (ACS): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9