Merck
W322340
Sigma-Aldrich
Phenol
greener alternative
natural, 97%, FG
Synonim(y):
Hydroxybenzene
Wybierz wielkość
W322340-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
965,00 zł
500 G
3140,00 zł
1 KG
6740,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W322340-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
965,00 zł
500 G
3140,00 zł
1 KG
6740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Numer FEMA:
3223
Beilstein:
969616
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.041
NACRES:
NA.21
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 176.170
FDA 21 CFR 177.1210
FDA 21 CFR 177.1580
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 177.2600
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
temp. samozapłonu
1319 °F
granice wybuchowości
8.6 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
phenolic
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną lub kilkoma z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest bioproduktem, a zatem jest zgodny z "Mniej niebezpiecznymi syntezami chemicznymi" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less
Kyoko Matsumoto et al.
Nucleic acids research, 42(16), e125-e125 (2014-07-19)
To identify and characterize transcript structures ranging from transcriptional start sites (TSSs) to poly(A)-addition sites (PASs), we constructed and analyzed human TSS/PAS mate pair full-length cDNA libraries from 14 tissue types and four cell lines. The collected information enabled us
N C Chapman et al.
Heredity, 114(6), 584-592 (2015-01-15)
Asexual reproduction via thelytokous parthenogenesis is widespread in the Hymenoptera, but its genetic underpinnings have been described only twice. In the wasp Lysiphlebus fabarum and the Cape honey bee Apis mellifera capensis the origin of thelytoky have each been traced
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?