Merck
163333
Sigma-Aldrich
Geraniol
98%
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
Wybierz wielkość
25 G
301,00 zł
100 G
669,00 zł
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
301,00 zł
100 G
669,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1722456
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.31 (vs air)
ciśnienie pary
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.1 g/L at 25 °C
gęstość
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Klucz InChI
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Opis ogólny
Geraniol undergoes oxidation with molecular oxygen in supercritical carbon dioxide catalyzed by chromium containing mesoporous molecular sieve to yield citral[1].
Zastosowanie
Geraniol was used in field evaluation of synthetic herbivore-induced plant volatiles as attractants to beneficial insects[2]. It was used to evaluate the tumor-suppressive potency of isoprenoids in vitro and in vivo[3].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ying Zhou et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-06)
When insects attack plants, insect-derived elicitors and mechanical damage induce the formation and emission of plant volatiles that have important ecological functions and flavor properties. These events have mainly been studied in model plants, rather than crop plants. Our study
L He et al.
The Journal of nutrition, 127(5), 668-674 (1997-05-01)
Sundry mevalonate-derived constituents (isoprenoids) of fruits, vegetables and cereal grains suppress the growth of tumors. This study estimated the concentrations of structurally diverse isoprenoids required to inhibit the increase in a population of murine B16(F10) melanoma cells during a 48-h
Selective catalytic oxidation of geraniol to citral with molecular oxygen in supercritical carbon dioxide.
Dapurkar SE, et al.
Applied Catalysis A: General, 394(1), 209-214 (2011)
Maria Cristina Bonferoni et al.
Pharmaceutics, 11(3) (2019-03-06)
The pharmacological activities of geraniol include anticancer and neuroprotective properties. However, its insolubility in water easily induces separation from aqueous formulations, causing administration difficulties. Here we propose new emulsified formulations of geraniol by using the amphiphilic polymer chitosan-oleate (CS-OA) as
Arunachalam Kannappan et al.
Journal of medical microbiology, 66(10), 1506-1515 (2017-09-13)
The current study has been designed to delineate the efficacy of geraniol (GE) on biofilm formation in Staphylococcus epidermidis as well as the effect of subinhibitory concentrations of GE on the development of adaptive resistance. Biofilm biomass quantification assay was
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?