Merck
43318
Supelco
Citral
analytical standard
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Wybierz wielkość
1 ML
285,00 zł
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
285,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Beilstein:
1721871
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 200 °C)
Próba
≥95.0% (cis + trans, GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Klucz InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Citral usually is a key component of lemon scented essential oils[1] and also in volatile oils of plants like ginger[2], which can exist like a mixture of two isomers, cis-isomer neral and trans-isomer geranial.[2] It can serve as potential candidate used in the treatment of tumours.[2] It can mainly find applications as a food additive and as a fragrance in cosmetics.[1]
Citral, a volatile compound, is considered as an important raw material for lemon scented tea tree oil[3][4] and Cymbopogon citratus volatile oil.[5] It is used as an aroma ingredient in food products, aromatherapy,[6] cosmetic industry, scenting of soaps and toiletries.[3][4] The antimicrobial activity of this compound on the airborne microbes is investigated.[4]
Zastosowanie
Citral may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Essential oils using reversed-phase high performance liquid chromatography with photodiode array detection (RP-HPLC-PDA), further confirmed by gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[6]
  • Cymbopogon citratus volatile oil using high performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[5]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9
Antimicrobial effect of trans-cinnamaldehyde,(?)-perillaldehyde,(?)-citronellal, citral, eugenol and carvacrol on airborne microbes using an airwasher
Sato K, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 29(11), 2292-2294 (2006)
Development and validation of reverse phase high performance liquid chromatography for citral analysis from essential oils
Gaonkar R, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1036, 50-56 (2016)
Antipyretic Effects of Citral and Possible Mechanisms of Action
Emilio-Silva.TM, et al.
Inflammation, 1-7 (2017)
Citral is a new inducer of caspase-3 in tumor cell lines
Dudai N, et al.
Planta Medica, 71(05), 484-488 (2005)
Citral Assay, Determination of Citral in Lemongrass and Citrus Oils by Condensation with Barbituric Acid
Levi L and Laughton MP
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 7(12), 850-859 (1959)