Kluczowe dokumenty
PHR1071
Citric acid, Anhydrous
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Citric acid
Wybierz wielkość
405,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
405,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. A1202000
traceable to USP 1134368
rodzina API
citric acid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
granice wybuchowości
8 %, 65 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Citric acid is a common ingredient in pharmaceutical formulations. It finds use in antacids and dentrifices because of the effervescent effect it generates upon combination with carbonates or bicarbonates. Citric acid may also be used as a buffering agent and it assists in the dispersion of suspensions in order to ensure the stability of the active ingredients and enhance the efficacy of antioxidants.[1]
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.